Tisk…
3',4',5'-Trifluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6755-5G PC6755-100G PC6755-25G
APOSPC6755-5GEA 622 CZK
APOSPC6755-5G APOSPC6755-100G APOSPC6755-25G
3',4',5'-Trifluoroacetophenone 98%
3',4',5'-Trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅F₃O
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00083533
CAS číslo: 220141-73-1