1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6752-25G
PC6752-5G
APOSPC6752-25GEA
12570
CZK
APOSPC6752-25G
APOSPC6752-5G
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Vzorec:
C₆H₃Br₂F₉O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094408 CAS číslo: 396716-51-1 |