Tisk…

3-Bromo-5-fluoropyridine 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC6747-100G PC6747-1G PC6747-50G
APOSPC6747-100GEA 7870 CZK
APOSPC6747-100G APOSPC6747-1G APOSPC6747-50G
3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
3-Bromo-5-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃BrFN
MW: 175.99
Bod varu: 78 °C/11mmHg
Bod tání: 24…28 °C
Bod vzplanutí: 64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112555
CAS číslo: 407-20-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR