Tisk…
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6745-25G PC6745-5G PC6745-100G
APOSPC6745-25GEA 4860 CZK
APOSPC6745-25G APOSPC6745-5G APOSPC6745-100G
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol 98%
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol
Vzorec: C₄H₆F₄O₂
Bod varu: 110…112 °C/13mmHg
Bod tání: 80…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042375
CAS číslo: 425-61-6