Tisk…
4-Trifluoromethoxythioanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6743-5G PC6743-25G
APOSPC6743-5GEA 3770 CZK
APOSPC6743-5G APOSPC6743-25G
4-Trifluoromethoxythioanisole 98%
4-Trifluoromethoxythioanisole
Vzorec: C₈H₇F₃OS
Bod varu: 112…114 °C/18mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320776
CAS číslo: 2546-45-4