2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC6742-100G
PC6742-250G
PC6742-25G
PC6742-500G
APOSPC6742-100GEA
2650
CZK
APOSPC6742-100G
APOSPC6742-250G
APOSPC6742-25G
APOSPC6742-500G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride 98%
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride
Vzorec:
C₇HClF₄O Hustota: 1,58 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 90 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075164 CAS číslo: 94695-48-4 UN: 3265 ADR: 8,III |