Tisk…
2,3,5-Trifluoroisonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3,5-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
PC6737-1G PC6737-5G
APOSPC6737-1GEA 3940 CZK
APOSPC6737-1G APOSPC6737-5G
2,3,5-Trifluoroisonicotinic acid
2,3,5-Trifluoroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₂F₃NO₂
MW: 177,08 g/mol
Bod tání: 106…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840205
CAS číslo: 675602-91-2