Tisk…

2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC6735-25G PC6735-500G PC6735-100G PC6735-1KG
APOSPC6735-25GEA 0 CZK
APOSPC6735-25G APOSPC6735-500G APOSPC6735-100G APOSPC6735-1KG
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid 99%
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₂F₄O₂
MW: 194,09 g/mol
Bod tání: 85…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009613
CAS číslo: 1201-31-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR