Tisk…
1,2,4,5-Tetrafluorobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6730-10G PC6730-250G PC6730-50G
APOSPC6730-10GEA 622 CZK
APOSPC6730-10G APOSPC6730-250G APOSPC6730-50G
1,2,4,5-Tetrafluorobenzene 99%
1,2,4,5-Tetrafluorobenzene
Vzorec: C₆H₂F₄
Bod varu: 90 °C
Bod tání: 44319 °C
Hustota: 1,344 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 16 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000307
CAS číslo: 327-54-8
EINECS: 206-319-3
UN: 1993
ADR: 3,II