Tisk…
Methyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6724-1G PC6724-5G PC6724-25G
APOSPC6724-1GEA 622 CZK
APOSPC6724-1G APOSPC6724-5G APOSPC6724-25G
Methyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate
Methyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate
Vzorec: C₇H₄Cl₂FNO₂
Bod varu: 84…86 °C/0,1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02180634
CAS číslo: 189281-66-1