Tisk…
1,2,3,5-Tetrafluorobenzene 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6720-5G PC6720-1G PC6720-25G
APOSPC6720-5GEA 2900 CZK
APOSPC6720-5G APOSPC6720-1G APOSPC6720-25G
1,2,3,5-Tetrafluorobenzene 97+%
1,2,3,5-Tetrafluorobenzene
Vzorec: C₆H₂F₄
Bod varu: 82…83 °C
Bod tání: –48 °C
Hustota: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000302
CAS číslo: 2367-82-0
EINECS: 219-126-4
UN: 1993
ADR: 3,II