Tisk…
3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6718-1G PC6718-250MG
APOSPC6718-1GEA 1990 CZK
APOSPC6718-1G APOSPC6718-250MG
3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol 97%
3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol
Vzorec: C₁₃H₇F₃N₂S
Bod tání: 181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02180674
CAS číslo: 104960-49-8