Tisk…
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Fluorophenyl)pyrazole-4-carboxaldehyde
PC6717-25G PC6717-5G
APOSPC6717-25GEA 5790 CZK
APOSPC6717-25G APOSPC6717-5G
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₇FN₂O
MW: 190,18 g/mol
Bod tání: 166…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01922131
CAS číslo: 306936-57-2