2,4-Dibromo-6-fluorophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC6713-100G
PC6713-25G
PC6713-5G
APOSPC6713-100GEA
5390
CZK
APOSPC6713-100G
APOSPC6713-25G
APOSPC6713-5G
2,4-Dibromo-6-fluorophenol 97%
2,4-Dibromo-6-fluorophenol
Vzorec:
C₆H₃Br₂FO Bod tání: 35…37 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042233 CAS číslo: 576-86-3 |