Tisk…
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6711-1G PC6711-250MG
APOSPC6711-1GEA 3480 CZK
APOSPC6711-1G APOSPC6711-250MG
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide 97%
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide
Vzorec: C₈H₇ClFNO
Bod tání: 171…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02180958
CAS číslo: 306937-35-9