Tisk…
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6710-100G PC6710-25G PC6710-5G
APOSPC6710-100GEA 8900 CZK
APOSPC6710-100G APOSPC6710-25G APOSPC6710-5G
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene 98%
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene
Vzorec: C₆H₂F₄
Bod varu: 94…96 °C
Bod tání: –42 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000285
CAS číslo: 551-62-2
EINECS: 208-997-6
UN: 1993
ADR: 3,II