Tisk…
tert-Butyl-2-{[2-amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}ethylcarbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl N-{2-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}carbamate
PC6705-1G PC6705-250MG
APOSPC6705-1GEA 2690 CZK
APOSPC6705-1G APOSPC6705-250MG
tert-Butyl-2-{[2-amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}ethylcarbamate 95%
tert-Butyl-2-{[2-amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}ethylcarbamate
Vzorec: C₁₄H₂₀F₃N₃O₂
Bod tání: 129…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00728760
CAS číslo: 215655-42-8