1H,1H-Undecafluorohexylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1H,1H-Perfluorohexylamine
PC6703-1G
PC6703-5G
APOSPC6703-1GEA
10580
CZK
APOSPC6703-1G
APOSPC6703-5G
1H,1H-Undecafluorohexylamine 97%
1H,1H-Undecafluorohexylamine
Vzorec:
C₆H₄F₁₁N MW: 299,09 g/mol Bod varu: 107 °C/740mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09025929 CAS číslo: 355-34-0 UN: 2735 ADR: 8,III |