Tisk…
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6702-100G PC6702-10G PC6702-25G
APOSPC6702-100GEA 1080 CZK
APOSPC6702-100G APOSPC6702-10G APOSPC6702-25G
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 97%
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Vzorec: C₃H₃FO₃
Bod varu: 212 °C
Bod tání: 28…23 °C
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06247543
CAS číslo: 114435-02-8