Tisk…
2,3,5,6-Tetrafluoroanisole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6700-25G
APOSPC6700-25GEA 5360 CZK
APOSPC6700-25G
2,3,5,6-Tetrafluoroanisole 97%
2,3,5,6-Tetrafluoroanisole
Vzorec: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Bod varu: 144…145 °C
Hustota: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000311
CAS číslo: 2324-98-3
EINECS: 219-037-0
UN: 1993
ADR: 3,III