Tisk…
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylic acid hydrazide
PC6698-1G PC6698-5G
APOSPC6698-1GEA 4440 CZK
APOSPC6698-1G APOSPC6698-5G
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide 95+%
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide
Vzorec: C₇H₆F₅N₃O
Bod tání: 128…131 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01862651
CAS číslo: 386715-32-8