Tisk…
2,3,4-Trifluoroiodobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2,3-Trifluoro-4-iodobenzene
PC6691-100G PC6691-25G PC6691-5G
APOSPC6691-100GEA 827 CZK
APOSPC6691-100G APOSPC6691-25G APOSPC6691-5G
2,3,4-Trifluoroiodobenzene
2,3,4-Trifluoroiodobenzene
Vzorec: C₆H₂F₃I
MW: 257.9798 g/mol
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788551
CAS číslo: 459424-72-7