Tisk…
2,3,5,6-Tetrafluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6690-5G PC6690-100G
APOSPC6690-5GEA 744 CZK
APOSPC6690-5G APOSPC6690-100G
2,3,5,6-Tetrafluoroaniline 98%
2,3,5,6-Tetrafluoroaniline
Vzorec: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Bod varu: 158 °C
Bod tání: 31…33 °C
Hustota: 1,744 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007644
CAS číslo: 700-17-4
EINECS: 211-840-4