Tisk…
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6685-1G PC6685-5G PC6685-25G
APOSPC6685-1GEA 622 CZK
APOSPC6685-1G APOSPC6685-5G APOSPC6685-25G
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline 98%
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline
Vzorec: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Bod varu: 78 °C/13mmHg
Bod tání: 27…29 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025153
CAS číslo: 5580-80-3