Tisk…
4-Fluor-2-(trifluormethyl)fenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride
PC6683-5G PC6683-25G
APOSPC6683-5GEA 1580 CZK
APOSPC6683-5G APOSPC6683-25G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)fenol
4-Fluor-2-(trifluormethyl)fenol
Vzorec: C₇H₄F₄O
MW: 180.1
Bod tání: 51…55 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00061290
CAS číslo: 130047-19-7
UN: 3261
ADR: 8 III