Tisk…

2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluorophenyl)ethanone

PC6681D-25G PC6681D-5G
APOSPC6681D-25GEA 11480 CZK
APOSPC6681D-25G APOSPC6681D-5G
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 99%
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Bod varu: 79 °C/50mmHg
Hustota: 1,372 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039236
CAS číslo: 708-64-5
EINECS: 211-903-6
UN: 1224
ADR: 3,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR