Tisk…
2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6681-100G PC6681-25G PC6681-5G
APOSPC6681-100GEA 6090 CZK
APOSPC6681-100G APOSPC6681-25G APOSPC6681-5G
2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone 99%
2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₄F₄O
MW: 192,1104 g/mol
Bod varu: 66…67 °C/34mmHg
Bod tání: 24…27 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042393
CAS číslo: 655-32-3
EINECS: 211-509-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III