Tisk…

2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole

PC6674-25G PC6674-100G PC6674-500G
APOSPC6674-25GEA 622 CZK
APOSPC6674-25G APOSPC6674-100G APOSPC6674-500G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole 98%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
Bod varu: 129…130 °C
Hustota: 1,308 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00236217
CAS číslo: 1583-59-1
EINECS: 216-431-4
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR