Tisk…
4-(3-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6669-1G PC6669-250MG
APOSPC6669-1GEA 2980 CZK
APOSPC6669-1G APOSPC6669-250MG
4-(3-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride
4-(3-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₅ClFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08445760
CAS číslo: 3202-36-6