2-Fluoro-m-cresol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Fluoro-3-methylphenol
PC6668-5G
PC6668-1G
PC6668-25G
APOSPC6668-5GEA
910
CZK
APOSPC6668-5G
APOSPC6668-1G
APOSPC6668-25G
2-Fluoro-m-cresol
2-Fluoro-m-cresol
Vzorec:
C₇H₇FO MW: 126,1300 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09835186 CAS číslo: 77772-72-6 |