Tisk…
1H,1H,9H,9H-Perfluoro-1,9-nonanediol 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H,1H,9H,9H-Perfluoro-1,9-nonanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Tetradecafluoro-1,9-nonandiol
PC6658-25G PC6658-5G
APOSPC6658-25GEA 8700 CZK
APOSPC6658-25G APOSPC6658-5G
1H,1H,9H,9H-Perfluoro-1,9-nonanediol 90%
1H,1H,9H,9H-Perfluoro-1,9-nonanediol
Vzorec: C₉H₆F₁₄O₂
Bod varu: 140 °C/5mmHg
Bod tání: 108…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153275
CAS číslo: 203303-01-9