Tisk…
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6655-1G PC6655-25G PC6655-5G
APOSPC6655-1GEA 2070 CZK
APOSPC6655-1G APOSPC6655-25G APOSPC6655-5G
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Vzorec: C₅H₆F₂O₂
Bod varu: 73 °C/11mmHg
Bod vzplanutí: 55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800642
CAS číslo: 55039-89-9
UN: 3265
ADR: 8,II