1-Bromo-2,6-bis(trifluoromethyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC6654-1G
PC6654-25G
PC6654-5G
APOSPC6654-1GEA
612
CZK
APOSPC6654-1G
APOSPC6654-25G
APOSPC6654-5G
1-Bromo-2,6-bis(trifluoromethyl)benzene
1-Bromo-2,6-bis(trifluoromethyl)benzene
Vzorec:
C₈H₃BrF₆ Bod varu: 86 °C/29mmHg Bod tání: 51…52 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00236210 CAS číslo: 118527-30-3 |