Tisk…
1,1,2,2-Tetrafluoropropane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6645-5G PC6645-10G
APOSPC6645-5GEA 14250 CZK
APOSPC6645-5G APOSPC6645-10G
1,1,2,2-Tetrafluoropropane 97%
1,1,2,2-Tetrafluoropropane
Vzorec: C₃H₄F₄
Bod varu: –0,8 °C
Bod tání: –121 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798128
CAS číslo: 40723-63-5
UN: 3161
ADR: 2.1,