Tisk…
1-(3-Fluorophenyl)propanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6641-1G PC6641-5G
APOSPC6641-1GEA 1660 CZK
APOSPC6641-1G APOSPC6641-5G
1-(3-Fluorophenyl)propanol
1-(3-Fluorophenyl)propanol
Vzorec: C₉H₁₁FO
Bod varu: 115 °C/17mmHg
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062380
CAS číslo: 701-38-2