Tisk…
1,1,2,2-Tetrachlorotetrafluorocyclobutane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6640-25G PC6640-5G
APOSPC6640-25GEA 9130 CZK
APOSPC6640-25G APOSPC6640-5G
1,1,2,2-Tetrachlorotetrafluorocyclobutane 97%
1,1,2,2-Tetrachlorotetrafluorocyclobutane
Vzorec: C₄Cl₄F₄
Bod varu: 131…133 °C
Bod tání: 84…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039440
CAS číslo: 336-50-5
EINECS: 206-409-2