Tetrabutylammonium hexafluorophosphate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC6634-25G
PC6634-100G
PC6634-500G
APOSPC6634-25GEA
910
CZK
APOSPC6634-25G
APOSPC6634-100G
APOSPC6634-500G
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate 98%
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
Vzorec:
C₁₆H₃₆F₆NP MW: 387,43 g/mol Bod tání: 244…248 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011748 CAS číslo: 3109-63-5 EINECS: 221-472-6 |