Tisk…
2,4-Diamino-6-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
PC6632-1G PC6632-25G PC6632-5G
APOSPC6632-1GEA 2110 CZK
APOSPC6632-1G APOSPC6632-25G APOSPC6632-5G
2,4-Diamino-6-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine
2,4-Diamino-6-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine
Vzorec: C₁₀H₈F₃N₅
MW: 255,204 g/mol
Bod varu: 333…334 °C
Bod tání: 207…211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00268708
CAS číslo: 30508-78-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II