Tisk…
Tantalum pentafluoride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6630-25G PC6630-5G
APOSPC6630-25GEA 17390 CZK
APOSPC6630-25G APOSPC6630-5G
Tantalum pentafluoride 99%
Tantalum pentafluoride
Vzorec: F₅Ta
Bod varu: 229,5 °C
Bod tání: 97 °C
Hustota: 4,74 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042542
CAS číslo: 7783-71-3
UN: 3260
ADR: 8,II