5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC6623-1G
PC6623-25G
PC6623-5G
APOSPC6623-1GEA
417
CZK
APOSPC6623-1G
APOSPC6623-25G
APOSPC6623-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
Vzorec:
C₇H₇BrFN MW: 204,04 g/mol Bod tání: 86…90 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05865218 CAS číslo: 627871-16-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...