Tisk…
6-Fluoro-2-naphthoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6622-1G PC6622-5G
APOSPC6622-1GEA 3740 CZK
APOSPC6622-1G APOSPC6622-5G
6-Fluoro-2-naphthoic acid 97%
6-Fluoro-2-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₇FO₂
MW: 190,1700 g/mol
Bod tání: 242…246 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200717
CAS číslo: 5043-01-6