Tisk…
3-Chloro-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6621-1G PC6621-5G
APOSPC6621-1GEA 1330 CZK
APOSPC6621-1G APOSPC6621-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
3-Chloro-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO₂
Bod tání: 134…138 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 870704-13-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III