Tisk…
1H,1H-Perfluoro-3,6-dioxadecan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6599-100G PC6599-25G PC6599-5G PC6599-1G
APOSPC6599-100GEA 0 CZK
APOSPC6599-100G APOSPC6599-25G APOSPC6599-5G APOSPC6599-1G
1H,1H-Perfluoro-3,6-dioxadecan-1-ol
1H,1H-Perfluoro-3,6-dioxadecan-1-ol
Vzorec: C₈H₃F₁₅O₃
Bod varu: 150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094403
CAS číslo: 152914-73-3