Tisk…
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6587-100G PC6587-1KG PC6587-500G
APOSPC6587-100GEA 622 CZK
APOSPC6587-100G APOSPC6587-1KG APOSPC6587-500G
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Peptide coupling reagent.
Vzorec: C₁₁H₁₆F₆N₅OP
Bod tání: 200 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00075445
CAS číslo: 94790-37-1
EINECS: 423-020-5