2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC6582-25G
PC6582-5G
APOSPC6582-25GEA
4140
CZK
APOSPC6582-25G
APOSPC6582-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₇H₃BrClF₃O₂S Bod varu: 230…231 °C Hustota: 1,854 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094395 CAS číslo: 176225-08-4 UN: 1759 ADR: 8,III |