Tisk…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC6581-25G PC6581-5G
APOSPC6581-25GEA 4960 CZK
APOSPC6581-25G APOSPC6581-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323,52 g/mol
Bod varu: 235…236 °C
Hustota: 1,865 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094394
CAS číslo: 54403-98-4
UN: 2920
ADR: 8+3,II