Tisk…
Tin(IV) fluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6580-1G PC6580-5G
APOSPC6580-1GEA 3230 CZK
APOSPC6580-1G APOSPC6580-5G
Tin(IV) fluoride 98%
Tin(IV) fluoride
Vzorec: SnF₄
MW: 194,7 g/mol
Bod tání: 705 °C (subl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042541
CAS číslo: 7783-62-2
EINECS: 232-016-0
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III