Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonylchloride
PC6577-5G PC6577-1G PC6577-25G
APOSPC6577-5GEA 827 CZK
APOSPC6577-5G APOSPC6577-1G APOSPC6577-25G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323.52
Bod varu: 217…218 °C
Hustota: 1.835 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094393
CAS číslo: 351003-46-8
UN: 3265
ADR: 8 II