Tisk…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6576-100G PC6576-25G PC6576-5G
APOSPC6576-100GEA 5790 CZK
APOSPC6576-100G APOSPC6576-25G APOSPC6576-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃BrClF₃O₂S
Bod tání: 54…58 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094392
CAS číslo: 176225-10-8
UN: 3261
ADR: 8,III