Tisk…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6575-100G PC6575-25G PC6575-5G
APOSPC6575-100GEA 9330 CZK
APOSPC6575-100G APOSPC6575-25G APOSPC6575-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃BrClF₃O₂S
Hustota: 1,833 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094391
CAS číslo: 351003-47-9
UN: 3265
ADR: 8,II